Få mere at vide
7-iod-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10600466
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10600466 5 g 5g
10417042 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10600466 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC13211DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 306934-90-7
Molekylær formel C9H9IO2
Molekylvægt (g/mol) 276.073
MDL nummer MFCD02677706
InChI nøgle CIZHAPZOOAJDCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-iodo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin,3,4-dihydro-7-iodo
PubChem CID 2776396
IUPAC navn 7-iod-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
SMIL C1COC2=C(C=C(C=C2)I)OC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Iodo-3, 4-dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 5 g
Formel vægt 276.07
Procent renhed 95%