Få mere at vide
7-iod-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Iodo-3, 4-dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine |
| CAS min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 276.07 |
| Procent renhed | 95% |