missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Hydroxy Memantine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30133577
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133577 50 mg
30136714 25 mg
17971695 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133577 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94470050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 356572-08-2
Molekylær formel C12 H21 N O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 231.76
Synonym 3-Amino-5,7-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol Hydrochloride (1:1), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol, 3-amino-5,7-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 1-Amino-3,5-dimethyl-7-hydroxyadamantane hydrochloride, 7-Hydroxy Memantine hydrochloride, 7-Hydroxymemantine hydrochloride, 3-Amino-5,7-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol Hydrochloride (1:1), 1-Amino-3,5-dimethyl-7-hydroxyadamantane hydrochloride
IUPAC navn 3-amino-5,7-dimethyladamantan-1-ol;hydrochloride
SMIL Cl.CC12CC3(C)CC(N)(C1)CC(O)(C3)C2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxy Memantine Hydrochloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H21NO.ClH/c1-9-3-10(2)5-11(13,4-9)8-12(14,6-9)7-10;/h14H,3-8,13H2,1-2H3;1H
Formel vægt 231.139
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.