Få mere at vide
7-hydroxy-3,7-dimethyloktanal, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11468795 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11468795 10 g
1 options
Artikelnummer. 11468795 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0522493910
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxy-3, 7-Dimethyl Octanal
CAS 107-75-5
Molekylær formel C10H20O2
Mængde 10 g
Synonym hydroxycitronellal, 7-hydroxycitronellal, citronellal hydrate, 3,7-dimethyl-7-hydroxyoctanal, phixia, cyclalia, cyclosia, laurine, fixol, lilyl aldehyde
InChI nøgle WPFVBOQKRVRMJB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(CCCC(C)(C)O)CC=O
IUPAC navn 7-hydroxy-3,7-dimethyloctanal
Molekylvægt (g/mol) 172.268
PubChem CID 7888
ChEBI CHEBI:53459
Formel vægt 172