Få mere at vide
7-Hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10714013
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10714013 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10681683 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10714013 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RH01364EA
Kemiske identifikatorer
CAS 50544-72-4
Molekylær formel C12H14O3
Molekylvægt (g/mol) 206.241
MDL nummer MFCD01314121
InChI nøgle OGVKPSHYVRAUCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethylchroman-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-3h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, maybridge1_006374, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl4-chromanone, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4-chromanone, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4h-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl
PubChem CID 2727974
IUPAC navn 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-3H-chromen-4-on
SMIL CC1=C(C=CC2=C1OC(CC2=O)(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 206.24
Procent renhed 97%