Få mere at vide
7-Fluoroisatin, 97%
Artikelnummer. 11346969
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11346969 25 g 25g
11326969 1 g 1g
11336969 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11346969 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26827.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 317-20-4 | C8H4FNO2 | 165,123 g/mol
7-Fluoroisatin bruges som mellemprodukt af kardiovaskulære, anti-inflammatoriske og bakteriedræbende lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
7-Fluoroisatin bruges som mellemprodukt af kardiovaskulære, anti-inflammatoriske og bakteriedræbende lægemidler.
Opløselighed Tungt opløseligt i vand (0,022 g
/L)
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 317-20-4
Molekylær formel C8H4FNO2
Molekylvægt (g/mol) 165.123
MDL nummer MFCD01569508
InChI nøgle HGBGVEOXPHGSOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-fluoroisatin, 7-fluoroindoline-2,3-dione, 7-fluoro-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 7-fluoro, 7-fluoroindole-1h-2,3-dione, 7-fluoroindole-2,3-dione, 7-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-fluoroisatine, 7-fluoro-1h-benzo d azoline-2,3-dione, 7-fluor-1h-indol-2,3-dion
PubChem CID 586418
IUPAC navn 7-fluor-lH-indol-2,3-dion
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)F)NC(=O)C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Fluoroisatin
Smeltepunkt 193 °C til 195 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand (0,022 g/L)
Formel vægt 165.12
Procent renhed 97%