Få mere at vide
7-Fluorochroman-4-one, may contain up to 15% 5-isomer, 98% (sum of isomers), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15445135
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445135 250 mg 250mg
15437925 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445135 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31881.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113209-68-0
Molekylær formel C9H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 166.151
MDL nummer MFCD06202344
InChI nøgle HRPULQFHSZKTNA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14653132
IUPAC navn 7-fluoro-2,3-dihydrochromen-4-one
SMIL C1COC2=C(C1=O)C=CC(=C2)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Fluorochroman-4-one
Navn note sum of isomers
Smeltepunkt 46°C to 50°C
Assay Procent Noter may contain up to 15% 5-isomer
Mængde 250 mg
Synonym 7-fluorochroman-4-one, 7-fluoro-4-chromanone, 7-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 7-fluoro-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, 7-fluoro-2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,7-fluoro-2,3-dihydro, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-fluoro-2,3-dihydro, pubchem17924, acmc-1bnvw, 7-fluoro-chroman-4-one
Formel vægt 166.15
Procent renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.