Få mere at vide
7-Dehydrocholesterol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16415576
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16415576 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16415576 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113279
MedChemExpress 7-Dehydrocholesterol is biosynthetic precursor of cholesterol and vitamin D3.
7-Dehydrocholesterol is biosynthetic precursor of cholesterol and vitamin D3.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Dehydrocholesterol
CAS 434-16-2
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H44O
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Ethanol : 16.67 mg/mL (43.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Molekylvægt (g/mol) 384.64
Formel vægt 384.64
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid