Få mere at vide
7-Chlorokynurenic acid, 98+%, Thermo Scientific™
NMDA receptor antagonist at the glycine site
735.83 DKK - 2694.07 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 18000-24-3
Molekylær formel C10H6ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 223.61
MDL nummer MFCD00069227
InChI nøgle UAWVRVFHMOSAPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-chlorokynurenic acid, 7-chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 7-cl-kyna, 7-chloro-kynurenic acid, unii-s7936qon2k, 7-chloro-4-hydroxy-2-carboxyquinoline, 7-cka, 7-chloro-4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, 7-chloro-1,4-dihydro-4-oxo, cka
PubChem CID 1884
ChEBI CHEBI:63965
IUPAC navn 7-chloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2N1
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15403969
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61359.MA
10mg
735.83 DKK
10mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15413969
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61359.MF
50mg
2694.07 DKK
50mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
18000-24-3
223.61
UAWVRVFHMOSAPU-UHFFFAOYSA-N
1884
7-chloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid
C10H6ClNO3
MFCD00069227
7-chlorokynurenic acid, 7-chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 7-cl-kyna, 7-chloro-kynurenic acid, unii-s7936qon2k, 7-chloro-4-hydroxy-2-carboxyquinoline, 7-cka, 7-chloro-4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, 7-chloro-1,4-dihydro-4-oxo, cka
CHEBI:63965
OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2N1
Tekniske data
7-Chlorokynurenic acid
C10H6ClNO3
7-chlorokynurenic acid, 7-chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 7-cl-kyna, 7-chloro-kynurenic acid, unii-s7936qon2k, 7-chloro-4-hydroxy-2-carboxyquinoline, 7-cka, 7-chloro-4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, 7-chloro-1,4-dihydro-4-oxo, cka
UAWVRVFHMOSAPU-UHFFFAOYSA-N
7-chloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid
1884
223.62
18000-24-3
MFCD00069227
Soluble in DMSO or dilute sodium hydroxide
OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2N1
223.61
CHEBI:63965
≥99%
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'einecsNumber' : 241-913-6
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Keep cold
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater