Få mere at vide
7-Chlorokynurensyre, 98+%
Beskrivelse
NMDA-receptorantagonist på glycinstedet
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Chlorokynurenic acid |
| Farve | Hvid til gul |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i DMSO eller fortyndet natriumhydroxid |
| Formel vægt | 223.62 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Fysisk form | Pulver |