Få mere at vide
7-chloroisatin, 97%
Artikelnummer. 15451908
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451908 5 g 5g
15441908 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15451908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55594.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-12-2026
CAS: 7477-63-6 | C8H4ClNO2 | 181,575 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7477-63-6
Molekylær formel C8H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 181.575
MDL nummer MFCD00022796
InChI nøgle MPLXQMMMGDYXIT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 344135
IUPAC navn 7-chlor-lH-indol-2,3-dion
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)Cl)NC(=O)C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Chloroisatin
Smeltepunkt 187 °C til 191 °C
Farve Orange
Mængde 5 g
Synonym 7-chloroisatin, 7-chloroindoline-2,3-dione, 7-chloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-chloro-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 7-chloro, 1h-indole-2,3-dione,7-chloro, 7-chloro-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, 7-chlorisatin, 7-chloro isatin, pubchem15537
Formel vægt 181.58
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof