missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Carboxy-5-chloro-8-hydroxy-3,4-dihydro-3-methylisocoumarin, TRC

Artikelnummer. 17961625
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17961625 10 mg
17911325 1 mg
17924145 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17961625 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17786510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 16281-39-3
Molekylær formel C11 H9 Cl O5
Molekylvægt (g/mol) 256.639
Synonym 3-Methyl-5-chloro-8-hydroxy-3,4-dihydroisocoumarin-7-carboxylic Acid, 5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methylisocoumarin-7-carboxylic Acid, 5-Chloro-8-hydroxy-3,4-dihydro-3-methylisocoumarin-7-carboxylic Acid, 5-Chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromancarboxylic Acid, 5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-carboxylic Acid
IUPAC navn 5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-isochromane-7-carboxylic acid
SMIL CC1Cc2c(Cl)cc(C(=O)O)c(O)c2C(=O)O1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Carboxy-5-chloro-8-hydroxy-3,4-dihydro-3-methylisocoumarin
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H9ClO5/c1-4-2-5-7(12)3-6(10(14)15)9(13)8(5)11(16)17-4/h3-4,13H,2H2,1H3,(H,14,15)
Formel vægt 256.0139
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.