CAS RN 16281-39-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
7-Carboxy-5-chloro-8-hydroxy-3,4-dihydro-3-methylisocoumarin, TRC
CAS: 16281-39-3 Molekylær formel: C11 H9 Cl O5 Molekylvægt (g/mol): 256.639 Synonym: 3-Methyl-5-chloro-8-hydroxy-3,4-dihydroisocoumarin-7-carboxylic Acid,5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methylisocoumarin-7-carboxylic Acid,5-Chloro-8-hydroxy-3,4-dihydro-3-methylisocoumarin-7-carboxylic Acid,5-Chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromancarboxylic Acid,5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-carboxylic Acid IUPAC navn: 5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-isochromane-7-carboxylic acid SMIL: CC1Cc2c(Cl)cc(C(=O)O)c(O)c2C(=O)O1