Få mere at vide
7-Bromoisatin, 97%
Artikelnummer. p-7031684
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 11394806
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32843.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20780-74-9 | C8H4BrNO2 | 226.029 g/mol
7-bromoisatin blev behandlet med overskydende PhMgBr for at give tertiær alkohol 9 i 96 % udbytte. Isatinoximtriflater gennemgår en let fragmentering, som fremmes af DBU, for at danne anthranilonitriler efter hydrolytisk oparbejdning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 7
-bromoisatin blev behandlet med overskydende PhMgBr for at give tertiær alkohol 9 i 96 % udbytte. Isatinoximtriflater gennemgår en let fragmentering, som fremmes af DBU, for at danne anthranilonitriler efter hydrolytisk oparbejdning.
Opløselighed Lidt opløselig
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20780-74-9
Molekylær formel C8H4BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 226.029
MDL nummer MFCD00774354
InChI nøgle OCVKSIWBTJCXPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromoisatin, 7-bromoindoline-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dioxoindoline, 1h-indole-2,3-dione, 7-bromo, 7-bromoindole-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-bromoindole-1h-2,3-dione, 7-bromo-2,3-indolinedione, 7-bromo isatin, 7-bromo-isatin
PubChem CID 2302353
IUPAC navn 7-brom-lH-indol-2,3-dion
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC(=O)C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromoisatin
Smeltepunkt 195°C to 199°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble.
Formel vægt 226.03
Procent renhed 97%