Få mere at vide
7-Bromoisatin, 97%
Beskrivelse
7-bromoisatin blev behandlet med overskydende PhMgBr for at give tertiær alkohol 9 i 96 % udbytte. Isatinoximtriflater gennemgår en let fragmentering, som fremmes af DBU, for at danne anthranilonitriler efter hydrolytisk oparbejdning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-bromoisatin blev behandlet med overskydende PhMgBr for at give tertiær alkohol 9 i 96 % udbytte. Isatinoximtriflater gennemgår en let fragmentering, som fremmes af DBU, for at danne anthranilonitriler efter hydrolytisk oparbejdning.
Opløselighed Lidt opløselig
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Bromoisatin |
| Smeltepunkt | 195 °C til 199 °C |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig. |
| Formel vægt | 226.03 |
| Procent renhed | 97% |