Få mere at vide
7-Bromoacetyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin, 97%
Artikelnummer. 11302399
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302399 1 g 1g
11312399 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302399 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27314.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35970-34-4 | C11H11BrO3 | 271.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35970-34-4
Molekylær formel C11H11BrO3
Molekylvægt (g/mol) 271.11
MDL nummer MFCD00218462
InChI nøgle YJSZSLGVTLSCRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl ethanone, 7-bromoacetyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin, 2-bromo-1-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl ethanone, 2-bromo-1-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl, acmc-1ahn7, 3,4-trimethylenedioxy phenacyl bromide, 1-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepan-7-yl-2-bromoethan-1-one, 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl-2-bromoethanone
PubChem CID 2776389
IUPAC navn 2-brom-1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)ethanon
SMIL C1COC2=C(C=C(C=C2)C(=O)CBr)OC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromoacetyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
Smeltepunkt 74°C to 78°C
Mængde 1 g
FN nummer UN1759
Formel vægt 271.11
Procent renhed 97%