Få mere at vide
7-Bromo-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin, 96%
Artikelnummer. 11406510
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406510 1 g 1g
11416510 5 g 5g
11426510 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11406510 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27594.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 147644-11-9 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147644-11-9
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.073
MDL nummer MFCD00508291
InChI nøgle AZCHNKNSOZJHSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776394
IUPAC navn 7-brom-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
SMIL C1COC2=C(C=C(C=C2)Br)OC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
Kogepunkt 145°C to 148°C (16 mmHg)
Flammepunkt >120°C (248°F)
Brydningsindeks 1.579
Mængde 1 g
Synonym 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro, acmc-1c5pl, 7-bromo-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin, 2h-1,5-benzodioxepin,7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
Formel vægt 229.07
Procent renhed 96%