Få mere at vide
7-brom-2,3-dioxoindolin, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Bromo-2, 3-dioxoindoline |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 226.03 |
| Procent renhed | 97% |