Få mere at vide
7-brom-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10602865
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10602865 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10602865
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC58104DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
CAS 852054-42-3
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C7H5BrO3S
MDL nummer MFCD08690306
Mængde 1 g
Synonym 7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 7-bromo-2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro-7-bromothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-carbaldehyde, 7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 7-bromo-2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carbaldehyde, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxaldehyde,7-bromo-2,3-dihydro
InChI nøgle YEKBJVHBVICUOZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COC2=C(SC(=C2O1)C=O)Br
IUPAC navn 5-brom-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-7-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 249.078
PubChem CID 11391008
Formel vægt 249.08
Procent renhed 97%