Få mere at vide
7-Bromo-1-heptanol, 96%
Beskrivelse
7-brom-1-heptanol blev anvendt i syntesen af (9Z,12E)-[1-13C]-octadeca-9,12-diensyre og (9Z,12Z,15E)-[1-13C]-octadeca-9,12,15-triensyre. Det kan bruges til at fremstille N-substituerede [(carboxymethyl)phenoxy]ethylbenzoxazinoner som PPARγ agonister og antidiabetiske (type 2) midler. Det kan også bruges til at fremstille thiochroman- og chromanderivater som rene antiøstrogener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
7-brom-1-heptanol blev anvendt i syntesen af (9Z,12E)-[1-13C]-octadeca-9,12-diensyre og (9Z,12Z,15E)-[1-13C]-octadeca-9,12,15-triensyre. Det kan bruges til at fremstille N-substituerede [(carboxymethyl)phenoxy]ethylbenzoxazinoner som PPARγ agonister og antidiabetiske (type 2) midler. Det kan også bruges til at fremstille thiochroman- og chromanderivater som rene antiøstrogener.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Bromo-1-heptanol |
| Tæthed | 1.269 |
| Kogepunkt | 111 °C til 112 °C (4 mmHg) |
| Flammepunkt | 113 °C (235 °F) |
| Lineær formel | Br(CH2)7OH |
| Brydningsindeks | 1.482 |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 195.1 |
| Procent renhed | 96% |
Sikkerhed og håndtering
- 7-Bromo-1-heptanol
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 7-Bromo-1-heptanol