Få mere at vide
7-Bromo-1-chloroisoquinoline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359955
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359955 5 g 5g
11349955 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359955 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19946.06
Request Bulk or Custom Format
7-Brom-1-chlorisoquinolin som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 7-Brom-1-chlorisoquinolin som et organisk kemisk syntesemellemprodukt
.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 215453-51-3
Molekylær formel C9H5BrClN
Molekylvægt (g/mol) 242.5
MDL nummer MFCD04039320
InChI nøgle UMSWWSIVPWVJOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-1-chloro-isoquinoline, 1-chloro-7-bromoisoquinoline, isoquinoline, 7-bromo-1-chloro, acmc-209y3w
PubChem CID 6502024
IUPAC navn 7-brom-1-chlorisoquinolin
SMIL C1=CC(=CC2=C1C=CN=C2Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-1-chloroisoquinoline
Smeltepunkt 122°C to 126°C
Mængde 5 g
Beilstein 8404252
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 242.5
Procent renhed 97%