accessibility menu, dialog, popup

UserName

NClBr

CAS RN 215453-51-3

IUPAC Navn: 7-bromo-1-chloroisoquinoline
Synonymer: 7-bromo-1-chloroisoquinoline
Molekylvægt (g/mol): 242.5
Molekylformel: C9H5BrClN
InChi Key: UMSWWSIVPWVJOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=NC=CC2=CC=C(Br)C=C12

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater