Få mere at vide
Alfa Aesar™ 7-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, 97%
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 152°C to 159°C |
| Mængde | 250 mg |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Formel vægt | 251.28 |
| Procent renhed | 97% |