Få mere at vide
7-Benzoyloxindol, TRC
Artikelnummer. 30009766
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009766 100 mg
30003987 250 mg
30005421 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009766 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB208155100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51135-38-7
Molekylær formel C15 H11 N O2
Molekylvægt (g/mol) 237.25
Synonym 7-Benzoyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 7-Benzoyl-2-indolinone, 7-Benzoyloxindole
IUPAC navn 7-benzoyl-1,3-dihydroindol-2-one
SMIL O=C(c1ccccc1)c2cccc3CC(=O)Nc23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Benzoyloxindole
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H11NO2/c17-13-9-11-7-4-8-12(14(11)16-13)15(18)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H,16,17)
Formel vægt 237.079