Få mere at vide
7-Benzoyloxindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Benzoyloxindole |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11NO2/c17-13-9-11-7-4-8-12(14(11)16-13)15(18)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H,16,17) |
| Formel vægt | 237.079 |