Få mere at vide
7-Amino-1H-indazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15446947
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446947 1 g 1g
15456947 5 g 5g
2 options
Artikelnummer. 15446947
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34042.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21443-96-9
Molekylær formel C7H7N3
Molekylvægt (g/mol) 133.154
MDL nummer MFCD00022790
InChI nøgle OTFFCAGPSWJBDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-amino-1h-indazole, 2h-indazol-7-amine, 7-aminoindazole, 1h-indazol-7-ylamine, 7-aminindazole, 1h-indazole-7-ylamine, pubchem20891, 1h-indazol-7-amine, 1, cbi-bb zero/005543
PubChem CID 88901
IUPAC navn 1H-indazol-7-amine
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)N)NN=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Amino-1H-indazole
Smeltepunkt 151°C to 153°C
Mængde 1 g
Formel vægt 133.15
Procent renhed 97%