accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 21443-96-9

NH2NHN

CAS RN 21443-96-9

IUPAC Navn: 1H-indazol-7-amine
Synonymer: 1H-indazol-7-amine
Molekylvægt (g/mol): 133.15
Molekylformel: C7H7N3
InChi Key: OTFFCAGPSWJBDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C2NN=CC2=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Procent renhed 
  • (2)
  • (2)
Mængde 
  • (2)
  • (2)
Fysisk form 
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)