Få mere at vide
7-Amino-1H-indazole, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10760910 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. Mængde unitSize
10760910 1 g 1g
10431138 5 g 5g
2 options
Product Code. 10760910
Brand: Thermo Scientific Acros 429390010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chemical Identifiers
CAS 21443-96-9
Molekylær formel C7H7N3
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00022790
InChI nøgle OTFFCAGPSWJBDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-amino-1h-indazole, 2h-indazol-7-amine, 7-aminoindazole, 1h-indazol-7-ylamine, 7-aminindazole, 1h-indazole-7-ylamine, pubchem20891, 1h-indazol-7-amine, 1, cbi-bb zero/005543
PubChem CID 88901
IUPAC navn 1H-indazol-7-amine
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)N)NN=C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 7-Amino-1H-indazole
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 164.0°C to 164.5°C
Farve Tan
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 133.15
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 7-Amino-1H-indazole
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.