missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7,9-Dimethylguanine (>80%), TRC

Artikelnummer. 30240523
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240523 5 mg
30240893 10 mg
30240676 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30240523 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4731285MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 524-35-6
Molekylær formel C7H9N5O
Molekylvægt (g/mol) 179.18
SMIL C[n+]1cn(C)c2c([O-])nc(N)nc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7,9-Dimethylguanine
Mængde 5 mg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.