CAS RN 524-35-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
7,9-Dimethylguanine (>80%), TRC
CAS: 524-35-6 Molekylær formel: C7H9N5O Molekylvægt (g/mol): 179.18 SMIL: C[n+]1cn(C)c2c([O-])nc(N)nc12