Få mere at vide
7-(4-bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, TRC
Artikelnummer. 30009458
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009458 100 mg
30003861 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009458 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB680190100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91713-91-6
Molekylær formel C15 H10 Br N O2
Molekylvægt (g/mol) 316.15
Synonym 7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, AHR 10240
IUPAC navn 7-(4-bromobenzoyl)-1,3-dihydroindol-2-one
SMIL Brc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc3CC(=O)Nc23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10BrNO2/c16-11-6-4-9(5-7-11)15(19)12-3-1-2-10-8-13(18)17-14(10)12/h1-7H,8H2,(H,17,18)
Formel vægt 314.9895