Få mere at vide
7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10BrNO2/c16-11-6-4-9(5-7-11)15(19)12-3-1-2-10-8-13(18)17-14(10)12/h1-7H,8H2,(H,17,18) |
| Formel vægt | 314.9895 |