Få mere at vide
6alpha-Methyl Hydrocortisone, TRC
Artikelnummer. 30137116
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137116 100 mg
30133710 250 mg
30012684 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137116 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM312515100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1625-39-4
Molekylær formel C22 H32 O5
Molekylvægt (g/mol) 376.49
Synonym (6α,11β)-11,17,21-Trihydroxy-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxy-6α-methylcorticosterone, 11β,17,21-Trihydroxy-6α-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 6α-Methyl-11β,17α,21-trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 6α-Methylcortisol, 6α-Methylhydrocortisone, NSC 19618, U 7240
IUPAC navn (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-alpha-Methyl Hydrocortisone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H32O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h9,12,14-15,17,19,23,25,27H,4-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Formel vægt 376.225
Procent renhed >95%