CAS RN 1625-39-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
6alpha-Methyl Hydrocortisone, TRC
CAS: 1625-39-4 Molekylær formel: C22 H32 O5 Molekylvægt (g/mol): 376.49 Synonym: (6α,11β)-11,17,21-Trihydroxy-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione,17-Hydroxy-6α-methylcorticosterone,11β,17,21-Trihydroxy-6α-methylpregn-4-ene-3,20-dione,6α-Methyl-11β,17α,21-trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione,6α-Methylcortisol,6α-Methylhydrocortisone,NSC 19618,U 7240 IUPAC navn: (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one SMIL: C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14