Få mere at vide
6alpha,9alpha-Difluoroprednisolone 21-Acetate, TRC
Artikelnummer. 30370135
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370135 250 mg
30369081 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30370135 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD446325250MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52-70-0
Molekylær formel C23H28F2O6
Molekylvægt (g/mol) 438.46
Synonym (6α,11β)-21-(Acetyloxy)-6,9-difluoro-11,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α,9-Difluoro-11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
SMIL O=C(COC(C)=O)[C@@]1(O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C[C@H](F)C4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@@]21C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6alpha,9alpha-Difluoroprednisolone 21-Acetate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C23H28F2O6/c1-12(26)31-11-19(29)22(30)7-5-14-15-9-17(24)16-8-13(27)4-6-20(16,2)23(15,25)18(28)10-21(14,22)3/h4,6,8,14-15,17-18,28,30H,5,7,9-11H2,1-3H3/t14-,15-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
Formel vægt 438.1854