Få mere at vide
(6-Thien-2-ylpyrid-3-yl)methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10347104
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10347104 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 10347104 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC54809CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 198078-57-8
Molekylær formel C10H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 191.248
MDL nummer MFCD06410427
InChI nøgle OLHQRPWNQRBQMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-thien-2-ylpyrid-3-yl methanol, 6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol,6-2-thienyl, 2-thien-2-yl-5-hydroxymethylpyridine, 6-2-thienyl-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 15411145
IUPAC navn (6-thiophen-2-ylpyridin-3-yl)methanol
SMIL C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6-Thien-2-ylpyrid-3-yl)methanol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 191.25
Procent renhed 95%