Få mere at vide
6-Thien-2-ylnicotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10697493
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10697493 1 g 1g
10205854 250 mg 250mg
10401894 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10697493 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC54804DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 834884-61-6
Molekylær formel C10H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 189.232
MDL nummer MFCD04115421
InChI nøgle TZMYWLDEGHJHDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-thien-2-ylnicotinaldehyde, 6-thiophen-2-yl nicotinaldehyde, 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-thiophen-2-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 6-thien-2-ylnicotinylaldehyde, 6-2-thienyl pyridine-3-carbaldehyde, 6-thien-2-ylpyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-2-thienyl, 2-thien-2-ylpyridine-5-carboxaldehyde
PubChem CID 24229542
IUPAC navn 6-thiophen-2-ylpyridin-3-carbaldehyd
SMIL C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Thien-2-ylnicotinaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 189.24
Procent renhed 97%