Få mere at vide
6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridin-2-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10481514
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10481514 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10491514 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10306244 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10481514 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58204CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 898289-54-8
Molekylær formel C11H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 207.229
InChI nøgle SBTGZJPHUYLRRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carbaldehyde, 6-oxan-4-yloxy pyridine-2-carbaldehyde, 6-oxan-4-yl oxy pyridine-2-carbaldehyde, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy picolinaldehyde, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carbaldehyde
PubChem CID 45594294
IUPAC navn 6-(oxan-4-yloxy)pyridin-2-carbaldehyd
SMIL C1COCCC1OC2=CC=CC(=N2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine-2-carbaldehyde
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 207.23
Procent renhed 95%