Få mere at vide
[6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11336815
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11336815 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10285324 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336815 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58309CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 906352-79-2
Molekylær formel C11H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 209.245
MDL nummer MFCD09817494
InChI nøgle UTEOAQJLPJOMJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-oxan-4-yloxy pyridin-3-yl methanol, 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-3-yl methanol, 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridin-3-yl methanol, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridin-3-yl methanol, 6-oxan-4-yl oxy pyridin-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine, 3-pyridinemethanol,6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridin-3-yl methanol, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 24229579
IUPAC navn [6-(oxan-4-yloxy)pyridin-3-yl]methanol
SMIL C1COCCC1OC2=NC=C(C=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 209.24
Procent renhed 97%