Få mere at vide
6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10515184
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10515184 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10246333 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10515184 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58304CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 910036-95-2
Molekylær formel C11H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 207.23
MDL nummer MFCD09817493
InChI nøgle ZQQOWSDTLFHTAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-tetrahydropyran-4-yloxy nicotinaldehyde, 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine-3-carboxaldehyde, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy nicotinaldehyde, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy nicotinaldehyde, 6-oxan-4-yl oxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-3-carbaldehyde
PubChem CID 24229577
IUPAC navn 6-(oxan-4-yloxy)pyridin-3-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CN=C(OC2CCOCC2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 207.23
Procent renhed 97%