Få mere at vide
6-quinolinylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10463403
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10463403 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10357192 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10463403 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC04509CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 100516-88-9
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.188
MDL nummer MFCD03789621
InChI nøgle YQEJIIUSNDZIGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-quinolinylmethanol, 6-quinolinemethanol, 6-hydroxymethylquinoline, quinolin-6-yl methanol, 6-quinolylmethanol, pubchem12427, quinolin-6-yl-methanol, 6-hydroxymethyl quinoline, 6-hydroxymethyl-quinoline
PubChem CID 1514385
IUPAC navn quinolin-6-ylmethanol
SMIL C1=CC2=C(C=CC(=C2)CO)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Quinolinylmethanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 159.19
Procent renhed 97%