Få mere at vide
6-quinolincarbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10164262
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10164262 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10055712 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10021384 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10164262 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC04504DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 4113-04-6
Molekylær formel C10H7NO
Molekylvægt (g/mol) 157.17
InChI nøgle VUAOIXANWIFYCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline-6-carbaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde, 6-quinolinecarbaldehyde, quinoline-6-carboxaldehyde, 6-formylquinoline, 6-quinolinemethanal, pubchem10181, quinolin-6-carbaldehyde, acmc-2097el
PubChem CID 765653
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Quinolinecarbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 157.17
Procent renhed 97%