Få mere at vide
6-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10685155
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10685155 250 mg 250mg
10119302 1 g 1g
10245314 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10685155 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38004CB
Kemiske identifikatorer
CAS 230618-24-3
Molekylær formel C10H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 176.22
MDL nummer MFCD08435859
InChI nøgle SZOZYXCTOMKVTL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10821162
IUPAC navn 6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-carbaldehyd
SMIL O=CC1=NC(=CC=C1)N1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Synonym 6-pyrrolidin-1-yl picolinaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carbaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl-picolinaldehyde, 6-pyrrolidinylpyridine-2-carbaldehyde, 6-1-pyrrolidinyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,6-1-pyrrolidinyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-1-pyrrolidinyl
Formel vægt 176.22
Procent renhed 97%