Få mere at vide
6-Piperidinopyridin-2-carbaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10748065
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10748065 250 mg 250mg
10544194 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10748065 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38104CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 859850-71-8
Molekylær formel C11H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 190.246
MDL nummer MFCD08543443
InChI nøgle CFKVMXWXARUDQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidin-1-yl picolinaldehyde, 6-piperidinopyridine-2-carbaldehyde, 6-piperidin-1-yl pyridine-2-carbaldehyde, 2-formyl-6-piperidin-1-yl pyridine, 6-piperidylpyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,6-1-piperidinyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-1-piperidinyl
PubChem CID 18525732
IUPAC navn 6-piperidin-1-ylpyridin-2-carbaldehyd
SMIL C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=N2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Piperidinopyridine-2-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 190.24
Procent renhed 97%