Få mere at vide
6-piperidin-1-ylnicotinaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10159212
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10159212 1 g 1g
10002454 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10159212 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07199DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 241816-11-5
Molekylær formel C11H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 190.246
InChI nøgle RKIMIISNVCLRLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidin-1-ylnicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl nicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-piperidinonicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl nicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-piperidylpyridine-3-carbaldehyde, acmc-20alxp, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-1-piperidinyl, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-5'-carbaldehyde
PubChem CID 2763980
IUPAC navn 6-piperidin-1-ylpyridin-3-carbaldehyd
SMIL C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Piperidin-1-ylnicotinaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 190.24
Procent renhed 97%