Få mere at vide
6-Phenylhexylamine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30427214
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427214 1 g
30418407 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30427214 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3290511G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120375-57-7
Molekylær formel C12 H19 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 213.75
IUPAC navn 6-phenylhexan-1-amine;hydrochloride
SMIL Cl.NCCCCCCc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Phenylhexylamine, Hydrochloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H19N.ClH/c13-11-7-2-1-4-8-12-9-5-3-6-10-12;/h3,5-6,9-10H,1-2,4,7-8,11,13H2;1H
Formel vægt 213.1284