CAS RN 120375-57-7
CAS RN 120375-57-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
6-Phenylhexylamine Hydrochloride, TRC
CAS: 120375-57-7 Molekylær formel: C12 H19 N . Cl H Molekylvægt (g/mol): 213.75 IUPAC navn: 6-phenylhexan-1-amine;hydrochloride SMIL: Cl.NCCCCCCc1ccccc1