missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Phenylhexylamine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30418407
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418407 100 mg
30427214 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418407 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP329051100MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 120375-57-7
Molekylær formel C12 H19 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 213.75
IUPAC navn 6-phenylhexan-1-amine;hydrochloride
SMIL Cl.NCCCCCCc1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Phenylhexylamine, Hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H19N.ClH/c13-11-7-2-1-4-8-12-9-5-3-6-10-12;/h3,5-6,9-10H,1-2,4,7-8,11,13H2;1H
Formel vægt 213.1284
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.