Få mere at vide
6-Phenoxynicotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10774755
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10774755 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10551512 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10487032 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10774755 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC19604DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 173282-69-4
Molekylær formel C12H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 199.209
MDL nummer MFCD02681950
InChI nøgle SOPOQXNWJNVZMI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776500
IUPAC navn 6-phenoxypyridin-3-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6-Phenoxynicotinaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Synonym 6-phenoxynicotinaldehyde, 6-phenoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-phenoxypyridine-5-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-phenoxy, 5-formyl-2-phenoxypyridine, 6-phenoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenoxy
Formel vægt 199.21
Procent renhed 97%