Få mere at vide
6-nitroveratraldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021892
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
Artikelnummer. 11427047
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14415.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20357-25-9 | C9H9NO5 | 211.17 g/mol
6-Nitroveratraldehyd er blevet brugt til fremstilling af ikke-bærertilsat 6-18F-fluor-L-dopa, fundamentalt sporstof til cerebral positron-emissionstomografiundersøgelser af dopaminerge system hos mennesker og o-nitroaryl-bis(5-methylfur-2-yl)methaner til den syntetiske syntese af nitro-kontinenser, den alsidige syntese af nitrocyklus. DMNB er også et enzym involveret i den ikke-homologe ende-sammenføjning (NHEJ) pathway af dobbeltstrenget DNA-brud (DSB) reparation. Det bruges også til at syntetisere analoger af alfa-asaron.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Nitroveratraldehyd er blevet brugt til fremstilling af ikke-bærertilsat 6-18F-fluoro-L-dopa, fundamentalt sporstof til cerebral positronemissionstomografiundersøgelser af dopaminerge system hos mennesker og o-nitroaryl-bis(5-methylfur-2-yl)-synteser af ni-methaner, heterocykler. DMNB er også et enzym involveret i den ikke-homologe ende-sammenføjning (NHEJ) pathway af dobbeltstrenget DNA-brud (DSB) reparation. Det bruges også til at syntetisere analoger af alfa-asaron.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig til 25 mM i ethanol med blid opvarmning og til 100 mM i DMSO.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevares væk fra luft, lys og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20357-25-9
Molekylær formel C9H9NO5
Molekylvægt (g/mol) 211.17
MDL nummer MFCD00007134
InChI nøgle YWSPWKXREVSQCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitroveratraldehyde, dmnb, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde, 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzaldehyde, dna-pk inhibitor, benzaldehyde, 4,5-dimethoxy-2-nitro, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, dna-dependent protein kinase inhibitor, 2-nitro-4,5-bis methyloxy benzaldehyde, pubchem8213
PubChem CID 88505
IUPAC navn 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzaldehyd
SMIL COC1=CC(C=O)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Nitroveratraldehyde
Smeltepunkt 131°C to 135°C
Mængde 5 g
Beilstein 395599
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble to 25 mM in ethanol with gentle warming and to 100 mM in DMSO.
Formel vægt 211.17
Procent renhed 96%